Elastase from porcine pancreas is soluble in 200 mM Tris HCl buffer, pH 8.8 (1 mg/ml), yielding a clear solution. For storage, lyophilized elastase is stable at -20°C; however, the stability of the solution at -20°C has not been validated.
Scegli un formato
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
5 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 248,00 € |
10 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 305,00 € |
20 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 512,00 € |
100 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 1.890,00 € |
Informazioni su questo articolo
248,00 €
type
Type III
Quality Segment
form
lyophilized powder
specific activity
≥4.0 units/mg protein
mol wt
25.9 kDa
composition
Protein, 55-85%
solubility
200 mM Tris HCl buffer, pH 8.8: soluble 1.0 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
Application
Biochem/physiol Actions
Packaging
Physical form
Preparation Note
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| specific activity ≥4.0 units/mg protein | specific activity ≥25 units/mg protein | specific activity ≥4.0 units/mg protein (biuret) | specific activity ≥4.0 units/mg protein |
| form lyophilized powder | form lyophilized | form lyophilized powder | form suspension |
| solubility 200 mM Tris HCl buffer, pH 8.8: soluble 1.0 mg/mL, clear | solubility distilled water: 10 mg/mL | solubility - | solubility - |
| mol wt 25.9 kDa | mol wt - | mol wt - | mol wt 25.9 kDa |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Elastase from porcine pancreas
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
-
What is the stability of solubled elastaze in 200 mM Tris HCl (1mg/ml) in -20 Celsius degrees?
1 risposta-