Vai a
E6527
Elastina, solubile
salt-free, lyophilized powder
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
601,00 €
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.61
EC Number:
232-701-4
MDL number:
Form:
salt-free, lyophilized powder
Biological source:
bovine neck ligament
601,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
biological source
bovine neck ligament
Quality Segment
form
salt-free, lyophilized powder
technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
UniProt accession no.
storage temp.
2-8°C
SMILES string
N1([C@@H](CCC1)C(=O)NC)C(=O)[C@@H](NC(=O)CNC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)C)CC(C)C)[C@H](CC)C)C(C)C
InChI
1S/C27H48N6O6/c1-9-17(6)23(32-24(36)19(13-15(2)3)30-18(7)34)26(38)29-14-21(35)31-22(16(4)5)27(39)33-12-10-11-20(33)25(37)28-8/h15-17,19-20,22-23H,9-14H2,1-8H3,(H,28,37)(H,29,38)(H,30,34)(H,31,35)(H,32,36)/t17-,19-,20-,22-,23-/m0/s1
InChI key
DPUYCSDGMSDKKV-MKBYFEBXSA-N
Gene Information
cow ... ELN(280781)
General description
Polvere idrosolubile preparata con il metodo di Partrige, et al.
Application
Adatta a determinare l′attività elastolitica come descritto da Keller e Mandi.
L′elastina, una proteina strutturale, è stata usata in studi sulla broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO). Può essere usata per indagare perché nei pazienti affetti da BPCO c′è un deficit di riparazione di queste proteine.
Proteina molto stabile ed emocompatibile che attualmente trova uso nella costruzione di biomateriali grazie alla realizzazione di diverse strategie per la sua solubilizzazione.
Biochem/physiol Actions
Proteina responsabile dell′elasticità di molti tessuti. È particolarmente importante nei vasi sanguigni, in cui costituisce il 50% circa del peso del tessuto secco.
Disclaimer
A pH 5,0 e a 37 °C forma coacervati.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
E1625T1143B8041
description
salt-free, lyophilized powder
description
powder
description
essentially salt-free, lyophilized powder, ≥10,000 BAEE units/mg protein (E1%/280, after activation to trypsin)
description
essentially salt-free, lyophilized powder
technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
technique(s)
-
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
biological source
bovine neck ligament
biological source
bovine neck ligament
biological source
bovine pancreas
biological source
bovine articular cartilage
form
salt-free, lyophilized powder
form
powder
form
essentially salt-free, lyophilized powder
form
essentially salt-free, lyophilized powder
UniProt accession no.
P04985
UniProt accession no.
P04985
UniProt accession no.
Q29463
UniProt accession no.
P21809
Gene Information
cow ... ELN(280781)
Gene Information
cow ... ELN(280781)
Gene Information
bovine ... TRYP8(282603)
Gene Information
cow ... BGN(280733)
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)