Vai a
E5630
β-Estradiol 6-(O-carboxy­methyl)oxime: BSA
mitogen-activated protein kinase (MAPK) stimulator, lyophilized powder
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
185,00 €
10 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
334,00 €
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
51111800
NACRES:
NA.77
MDL number:
Form:
lyophilized powder
185,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
β-Estradiol 6-(O-carboxy­methyl)oxime: BSA,
sterility
non-sterile
Quality Segment
form
lyophilized powder
extent of labeling
~30 mol steroid per mol BSA
solubility
phosphate buffer: 0.90-1.10 mg/mL, faintly hazy to hazy, colorless to faintly yellow
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
General description
β-Estradiol 6-(O-carboxy­methyl)oxime: BSA is an estradiol conjugate and is membrane-impermeable.[1] BSA is linked to the estradiol at position 6 to form the β-estradiol 6-(O-carboxymethyl) oxime: BSA conjugate.[1]
Application
β-Estradiol 6-(O-carboxy­methyl)oxime: BSA has been used:
  • to test its effect on the N-methyl-D-aspartate receptor (NMDAR) currents in female dorsal root ganglion (DRG) neurons[2]
  • to coat microplates for the detection of plasma 17β-Estradiol levels using indirect enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)[3]
  • to test its effect on MutL homolog 1 in colorectal cancer lines[4]
Biochem/physiol Actions
β-Estradiol 6-(O-carboxy­methyl)oxime: BSA mimics estrogen and favors amyloid precursor protein α (sAPPα) secretion in vitro studies with primary rat cortical neurons.[1] It also stimulates mitogen-activated protein kinase (MAPK) activity in human umbilical vein endothelial cells [5]
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
E6507K2126E1127
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
powder
form
powder
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
solubility
phosphate buffer: 0.90-1.10 mg/mL, faintly hazy to hazy, colorless to faintly yellow
solubility
0.1 M phosphate buffer: 0.98-1.02 mg/mL, clear, yellow to orange (pH: 7.5)
solubility
ethanol: 19.60-20.40 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
0.1 M NaOH: 10 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
sterility
non-sterile
sterility
-
sterility
-
sterility
non-sterile
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
1–7 di 7 domande  
  1. Buongiorno, il datasheet incluso con il prodotto E56-30 non è chiaro. Potrei sapere il volume finale in cui sciogliere 5mg di E2/BSA e la relativa concentrazione?
    1 risposta
    1. β-Estradiol 6-((O-carboxy-methyl)oxime: BSA, Product Number E5630, is soluble in PBS to 0.90-1.10 mg/mL, and this will yield a faintly hazy to hazy, colorless to faintly yellow solution. Accordingly, E5630-5MG is soluble in 4.5-5.6 mL of PBS. The actual batch-specific solubility is listed on the corresponding CoA. Please download the CoA from the “Documents” section of the PDP at the following link:
      https://www.sigmaaldrich.com/product/sigma/e5630#product-documentation
      Utile?
  2. What is the solution stability of Product E5630, β-Estradiol 6-(O-carboxy­methyl)oxime: BSA?
    1 risposta
    1. We have not performed solution stability studies, and have found no information on solution stability in the literature. We would therefore recommend using freshly prepared solutions.
      Utile?
  3. How is Product E5630, β-Estradiol 6-(O-carboxy­methyl)oxime: BSA, prepared?
    1 risposta
    1. Our method of preparation is considered proprietary information  However, a method of preparation (not necessarily Sigma-Aldrich’s) has been described in J. Biol. Chem., 228, 713-727 (1957).
      Utile?
  4. What is the solubility of Product E5630, β-Estradiol 6-(O-carboxy­methyl)oxime: BSA?
    1 risposta
    1. We have solubilized the product in phosphate buffered saline at 1 mg/mL.  Solutions may be somewhat hazy.
      Utile?
  5. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 risposta
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Utile?
  6. What is the shelf life of Product E5630, β-Estradiol 6-(O-carboxy­methyl)oxime: BSA?
    1 risposta
    1. There is no assigned shelf life date for the product.  The guarantee of quality is one year from the time customer receives the product for unopened bottles stored at 2-8°C.
      Utile?
  7. What is the molecular weight of Product E5630, β-Estradiol 6-(O-carboxy­methyl)oxime: BSA?
    1 risposta
    1. The Certificate of Analysis has lot specific information for the number of moles of steroid per mole of bovine serum albumin.  From this data and the molecular weights of the components, an approximate molecular weight for the compound can be calculated.  For example, if the moles of beta estradiol to BSA is 32, then the approximate molecular weight for the compound is 76.4 kDa (BSA has a molecular weight of approximately 66.4 kDa and 32 moles of estradiol is approximately 10 kDa more).