Scegli un formato
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
5 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 163,00 € |
50 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 863,00 € |
Informazioni su questo articolo
163,00 €
Nome del prodotto
β-Estradiol-6-one 6-(O-carboxymethyloxime),
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥98.00% (TLC)
form
powder
solubility
ethanol: 19.60-20.40 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](C\C(=N\OCC(O)=O)c4cc(O)ccc34)[C@@H]1CC[C@@H]2O
InChI
1S/C20H25NO5/c1-20-7-6-13-12-3-2-11(22)8-15(12)17(21-26-10-19(24)25)9-14(13)16(20)4-5-18(20)23/h2-3,8,13-14,16,18,22-23H,4-7,9-10H2,1H3,(H,24,25)/b21-17-/t13-,14-,16+,18+,20+/m1/s1
InChI key
AWARIMYXKAIIGO-UYGYUSPXSA-N
General description
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| assay ≥98.00% (TLC) | assay ≥98.00% (TLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥99% |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. room temp | storage temp. −20°C | storage temp. room temp |
| solubility ethanol: 19.60-20.40 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow | solubility chloroform: methanol (1:1): 19.60-20.40 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow | solubility 0.1 M NaOH: 10 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow | solubility chloroform: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly brownish-yellow |
| shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient |
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?