Documenti fondamentali
E5155
Sigma-Aldrich
pT7 MAT-Tag® FLAG®-1 Expression Vector
0.5 mg/mL
About This Item
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.32
Concentrazione
0.5 mg/mL
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Applicazioni
Cytoplasmic expression of N-terminal MAT-Tag®-FLAG dual tagged fusion proteins under the T7/lac promoter.
Altre note
Supplied with a pT7-FLAG-MAT-1+BAP Control Vector.
Browse additional application references in our FLAG® Literature portal.
Note legali
FLAG is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MAT-Tag is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
pT7-FLAG-MAT is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Bacterial Expression Vectors: T7 Promoter System. T7 Vectors for Highest Expression Levels in Bacteria.