Documenti
E4506
Sigma-Aldrich
Ethyl Violet
Sinonimo/i:
Basic violet 4, Ethyl purple 6B
About This Item
Formula condensata:
C31H42N3Cl
Numero CAS:
Peso molecolare:
492.14
Colour Index:
42600
Beilstein:
4117566
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12171500
Composizione
Dye content, ~80%
Stringa SMILE
[Cl-].CCN(CC)c1ccc(cc1)C(\c2ccc(cc2)N(CC)CC)=C3/C=C\C(C=C3)=[N+](\CC)CC
InChI
1S/C31H42N3.ClH/c1-7-32(8-2)28-19-13-25(14-20-28)31(26-15-21-29(22-16-26)33(9-3)10-4)27-17-23-30(24-18-27)34(11-5)12-6;/h13-24H,7-12H2,1-6H3;1H/q+1;/p-1
JVICFMRAVNKDOE-UHFFFAOYSA-M
Sostituito da
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3