Vai a
E4274
Endotoxin Removal solution
Remove lipopolysaccharides (LPS) from plasmid DNA preparations
Sinonimo/i:
ET removal buffer, ET removal reagent, ET removal solution, endo removal buffer, endo removal reagent, endo removal solution, endotoxin contamination removal, endotoxin removal buffer, endotoxin removal reagent, plasmid purification endo, plasmid purification endo free
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
25 mL
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
211,00 €
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NA.52
UNSPSC Code:
12352200
211,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
Application
Endotoxin Removal solution has been used to remove lipopolysaccharide (LPS) from Baker′s yeast RNA.
Biochem/physiol Actions
The reagent relies on the micellar properties of Triton X-114 to remove endotoxins from solution. When warmed above 20 °C, micelles aggregate into a separate phase that sequesters amphiphilic solutes, including lipopolysaccharides. The hydrophilic DNA remains in the aqueous phase.
Preparation Note
1 volume treats 5 volumes of DNA solution (≤1mg/ml)
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
E9029PLED35R2020
RNaseZAP™ Cleaning agent for removing RNase
Sigma-Aldrich
R2020
RNaseZAP
description
Remove lipopolysaccharides (LPS) from plasmid DNA preparations
description
alkaline detergent
description
sufficient for 35 purifications
description
Cleaning agent for removing RNase
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)