E3156
Anti-AtEB1b (C-terminal) antibody produced in rabbit
~2 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen 60 kDa (additional band at 50 kDa representing degradation products)
Reattività contro le specie
Arabidopsis sp.
Concentrazione
~2 mg/mL
tecniche
western blot: 1-2 μg/mL using leaves extract (cytosolic fraction) of transgenic Arabidopsis seedlings expressing YFP-tagged AtEB1b
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
Arabidopsis thaliana ... ATEB1A(823923) , ATEB1B(836370)
Categorie correlate
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)