Scegli un formato
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
10 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 334,00 € 283,90 € |
Informazioni su questo articolo
283,90 €
Prezzo di listino334,00 €Risparmia il 15%Quality Segment
assay
≥98%
form
powder
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC\C(=C/C(=N\O)C(N)=O)C(C)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H13N3O4/c1-3-6(5(2)11(14)15)4-7(10-13)8(9)12/h4-5,13H,3H2,1-2H3,(H2,9,12)/b6-4+,10-7+
InChI key
MZAGXDHQGXUDDX-AGLLBGTNSA-N
Application
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% | description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (TLC) | description ≥98% (HPLC) |
| assay ≥98% | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (TLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| storage temp. −20°C | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: 10 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow | solubility H2O: 15 mg/mL, clear | solubility 1 M HCl: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow | solubility DMSO: 10 mg/mL, clear |
signalword
Danger
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
![(±)-(E)-4-Ethyl-2-[(E)-hydroxyimino]-5-nitro-3-hexenamide ≥98%](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/404/859/0c6eb80d-2c3c-4bf1-98e8-1b319b597b12/640/0c6eb80d-2c3c-4bf1-98e8-1b319b597b12.png)