E1530
Anti-phospho-Epidermal Growth Factor Receptor (pTyr1086) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Sinonimo/i:
Anti-phospho-EGFR (pTyr1086)
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous glycerol solution
PM
antigen ~185 kDa
Reattività contro le specie
human, mouse, rat
tecniche
western blot: 1:1,000
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
phosphorylation (pTyr1086)
Informazioni sul gene
human ... EGFR(1956)
mouse ... Egfr(13649)
Immunogeno
Azioni biochim/fisiol