E0907
Anti-phospho-Epidermal Growth Factor Receptor (pTyr845) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, lyophilized powder
Sinonimo/i:
Anti-phospho-EGFR (pTyr845)
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
lyophilized powder
Reattività contro le specie
human
tecniche
flow cytometry: 5 μg/mL
immunohistochemistry: 15 μg/mL
western blot: 0.5 μg/mL
N° accesso UniProt
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... EGFR(1956)
Immunogeno
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1