Scegli un formato
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
1 g | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 211,00 € |
Informazioni su questo articolo
211,00 €
Quality Segment
agency
USP/NF, meets USP testing specifications
mp
280-282 °C (lit.)
SMILES string
C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCc4cc(O)ccc34)[C@@H]1C[C@@H](O)[C@@H]2O
InChI
1S/C18H24O3/c1-18-7-6-13-12-5-3-11(19)8-10(12)2-4-14(13)15(18)9-16(20)17(18)21/h3,5,8,13-17,19-21H,2,4,6-7,9H2,1H3/t13-,14-,15+,16-,17+,18+/m1/s1
InChI key
PROQIPRRNZUXQM-ZXXIGWHRSA-N
Gene Information
human ... SERPINA6(866)
mouse ... Esr1(13982)
rat ... Ar(24208)
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description meets USP testing specifications | description ≥97% | description European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard | description certified reference material, pharmaceutical secondary standard |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level 300 |
| Gene Information human ... SERPINA6(866) | Gene Information human ... SERPINA6(866) | Gene Information - | Gene Information - |
| agency USP/NF, meets USP testing specifications | agency - | agency - | agency traceable to USP 1254508, traceable to Ph. Eur. E1680000 |
| mp 280-282 °C (lit.) | mp 280-282 °C (lit.) | mp 280-282 °C (lit.) | mp 280-282 °C (lit.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Estriol
Parola di avvertenza
Danger
Codici di pericolo
Hazard Classifications
Carc. 2 - Lact. - Repr. 1A
Classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Avvertenze di sicurezza
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?