Scegli un formato
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
1 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 788,00 € |
Informazioni su questo articolo
788,00 €
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC[C@H](C)[C@H](NC(=O)[C@H](C)NC(=O)[C@H](CC(N)=O)NC(=O)[C@H](CCCCN)NC(=O)[C@H](Cc1ccccc1)NC(=O)[C@H](CC(C)C)NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H](CC(C)C)NC(=O)[C@@H]2CCCN2C(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H](CCC(N)=O)NC(=O)[C@H](CO)NC(=O)[C@H](CCCCN)NC(=O)[C@H](CCC(O)=O)NC(=O)[C@H](CO)NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H](CCSC)NC(=O)[C@H](Cc3ccccc3)NC(=O)CNC(=O)CNC(=O)[C@@H](N)Cc4ccc(O)cc4)[C@@H](C)O)[C@@H](C)O)C(C)C)[C@@H](C)O)C(=O)N[C@@H]([C@@H](C)CC)C(=O)N[C@@H](CCCCN)C(=O)N[C@@H](CC(N)=O)C(=O)N[C@@H](C(C)C)C(=O)N[C@@H](Cc5c[nH]cn5)C(=O)N[C@@H](CCCCN)C(=O)N[C@@H](CCCCN)C(=O)NCC(=O)N[C@@H](CCC(N)=O)C(O)=O
InChI
1S/C157H254N42O44S/c1-18-84(11)125(152(237)183-100(45-30-35-62-162)135(220)186-111(72-118(167)209)146(231)192-123(82(7)8)150(235)189-109(70-93-73-168-79-172-93)144(229)179-97(42-27-32-59-159)133(218)176-96(41-26-31-58-158)132(217)171-76-121(212)174-104(157(242)243)52-55-116(165)207)195-153(238)126(85(12)19-2)194-130(215)86(13)173-140(225)110(71-117(166)208)185-134(219)98(43-28-33-60-160)178-143(228)108(69-91-39-24-21-25-40-91)184-141(226)105(65-80(3)4)188-154(239)128(88(15)203)197-151(236)124(83(9)10)193-145(230)106(66-81(5)6)187-149(234)114-46-36-63-199(114)156(241)129(89(16)204)198-138(223)101(51-54-115(164)206)180-147(232)112(77-200)190-136(221)99(44-29-34-61-161)177-137(222)102(53-56-122(213)214)181-148(233)113(78-201)191-155(240)127(87(14)202)196-139(224)103(57-64-244-17)182-142(227)107(68-90-37-22-20-23-38-90)175-120(211)75-169-119(210)74-170-131(216)95(163)67-92-47-49-94(205)50-48-92/h20-25,37-40,47-50,73,79-89,95-114,123-129,200-205H,18-19,26-36,41-46,51-72,74-78,158-163H2,1-17H3,(H2,164,206)(H2,165,207)(H2,166,208)(H2,167,209)(H,168,172)(H,169,210)(H,170,216)(H,171,217)(H,173,225)(H,174,212)(H,175,211)(H,176,218)(H,177,222)(H,178,228)(H,179,229)(H,180,232)(H,181,233)(H,182,227)(H,183,237)(H,184,226)(H,185,219)(H,186,220)(H,187,234)(H,188,239)(H,189,235)(H,190,221)(H,191,240)(H,192,231)(H,193,230)(H,194,215)(H,195,238)(H,196,224)(H,197,236)(H,198,223)(H,213,214)(H,242,243)/t84-,85-,86-,87+,88+,89+,95-,96-,97-,98-,99-,100-,101-,102-,103-,104-,105-,106-,107-,108-,109-,110-,111-,112-,113-,114-,123-,124-,125-,126-,127-,128-,129-/m0/s1
InChI key
KSZMZNRVPCEDEO-KFHPFRHLSA-N
Gene Information
rat ... Pomc(24664)
Biochem/physiol Actions
Other Notes
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description ≥97% (HPLC) | description ≥95% (HPLC) | description ≥98% | description analytical standard |
| assay ≥97% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥98% | assay - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level 200 |
| Gene Information rat ... Pomc(24664) | Gene Information human ... POMC(5443) | Gene Information human ... ESR1(2099), ESR2(2100), ESRRA(2101), ESRRB(2103), GPER(2852), SERPINA6(866) | Gene Information human ... ESR1(2099), ESR2(2100), ESRRA(2101), ESRRB(2103), GPER(2852), SERPINA6(866) |
| UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. - | UniProt accession no. - |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. room temp | storage temp. - |
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?