Documenti fondamentali
D9886
Sigma-Aldrich
3,3′-Dichlorobenzidine dihydrochloride
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H10Cl2N2 · 2HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
326.05
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12171500
ID PubChem:
NACRES:
NA.47
Stringa SMILE
Cl[H].Cl[H].Nc1ccc(cc1Cl)-c2ccc(N)c(Cl)c2
InChI
1S/C12H10Cl2N2.2ClH/c13-9-5-7(1-3-11(9)15)8-2-4-12(16)10(14)6-8;;/h1-6H,15-16H2;2*1H
BXAONUZFBUNTQR-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
Industrial carcinogen that induces liver and bladder tumors in laboratory animals.
Altre note
An important intermediate in the production of diarylide azo pigments and a known animal carcinogen. Environmental pollutant.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
E F Stula et al.
Journal of environmental pathology and toxicology, 1(4), 475-490 (1978-03-01)
Six female beagle dogs were given, by capsule, a daily oral dose of 100 mg of 3,3'-dichlorobenzidine (DCB), 3 times per week for 6 weeks, then 5 times per week continuously for periods up to 7.1 years. The DCB test