D9439
Desmosine chloride
from bovine, 99.5%±0.2%
Sinonimo/i:
DES
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
bovine
Livello qualitativo
Saggio
99.5%±0.2%
Forma fisica
lyophilized powder
Purificato mediante
chromatography (and purified by solvent extraction)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[Cl-].NC(CCCC[n+]1cc(CCC(N)C(O)=O)c(CCCC(N)C(O)=O)c(CCC(N)C(O)=O)c1)C(O)=O
InChI
1S/C24H39N5O8.ClH/c25-17(21(30)31)5-1-2-11-29-12-14(7-9-19(27)23(34)35)16(4-3-6-18(26)22(32)33)15(13-29)8-10-20(28)24(36)37;/h12-13,17-20H,1-11,25-28H2,(H3-,30,31,32,33,34,35,36,37);1H
FUPMLZCXPJSGPV-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Avvertenza
Risultati analitici
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3