Vai a
D9250
2′-Deoxyguanosine 5′-diphosphate sodium salt
≥90% (HPLC), powder
Sinonimo/i:
dGDP
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
25 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
207,00 €
100 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
623,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H15N5O10P2 · xNa+
Numero CAS:
Peso molecolare:
427.20 (free acid basis)
UNSPSC Code:
41106305
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.51
MDL number:
Assay:
≥90% (HPLC)
Form:
powder
Solubility:
water: 50 mg/mL, clear, colorless
Storage temp.:
−20°C
207,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
​
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
2′-Deoxyguanosine 5′-diphosphate sodium salt, ≥90% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥90% (HPLC)
form
powder
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na].NC1=NC(=O)c2ncn(C3CC(O)C(COP(O)(=O)OP(O)(O)=O)O3)c2N1
InChI
1S/C10H15N5O10P2.Na.H/c11-10-13-8-7(9(17)14-10)12-3-15(8)6-1-4(16)5(24-6)2-23-27(21,22)25-26(18,19)20;;/h3-6,16H,1-2H2,(H,21,22)(H2,18,19,20)(H3,11,13,14,17);;
InChI key
VLWIICGGBFZYEZ-UHFFFAOYSA-N
General description
2′-Deoxyguanosine 5′-diphosphate (dGDP) is a nucleotide with guanine base, deoxyribose and two phosphate.
Application
2′-Deoxyguanosine 5′-diphosphate sodium salt has been used as a xanthosine 5′-monophosphate analog and xanthine phosphoribosyl transferase inhibitor in kinetic studies.
2′-Deoxyguanosine 5′-diphosphate (dGDP) is used as a substrate of dGDP (nucleoside diphosphate) kinase (2.7.4.6) or pyruvate kinase to produce dGTP in support of DNA biosynthesis. dGDP is used as a substrate to study the kinetics of glycoprotein (gp) 1.7 expressed by bacteriophage T7.
Biochem/physiol Actions
2′-Deoxyguanosine 5′-diphosphate (dGDP) inhibits xanthine phosphoribosyl transferase (XPRT) and hypoxanthine-guanine phosphoribosyl transferase (HGPRT).
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
51060D5038D7170
description
≥90% (HPLC)
description
≥90% (HPLC)
description
100 mM (pH 7)
description
10 mM in H2O
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
liquid
form
liquid
assay
≥90% (HPLC)
assay
≥90% (HPLC)
assay
≥99%
assay
≥99%
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
H2O: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
-
solubility
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)