Vai a
D9062
Dispo-Biodialyzer
MWCO 10 kDa
Sinonimo/i:
Harvard Bioscience 740709, dialysis unit, dialyzer, disposable dialysis unit, small sample diallysis unit
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
50 ea
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
1170,00 €
1053,00 €
100 ea
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
1740,00 €
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41123100
1053,00 €
Prezzo di listino1170,00 €Risparmia il 10%
Promozione valida solo online
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
packaging
case of 100 ea, pack of 50 ea
technique(s)
analytical sample preparation: suitable
pore size
10 kDa MWCO
application(s)
life science and biopharma
General description
A unique disposable unit for small sample dialysis, 5-100 μL. Dialysis is rapid with the ultra thin membrane of regenerated cellulose. After dialysis, sample can be recovered, almost 100% by centrifugation in a microcentrifuge tube. Recommended for salt removal, buffer exchange, protein binding assays and as a equilibrium dialyzer.
The Micro DispoDIALYZER includes a membrane, foam float, cap and two collection tubes (1.5 mL).
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
D8687D8812D9187
Dispo-Biodialyzer MWCO 10 kDa
D9062
Dispo-Biodialyzer
description
MWCO 10 kDa
description
MWCO 1 kDa
description
MWCO 2 kDa
description
MWCO 50 kDa
application(s)
life science and biopharma
application(s)
life science and biopharma
application(s)
-
application(s)
-
technique(s)
analytical sample preparation: suitable
technique(s)
analytical sample preparation: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
pore size
10 kDa MWCO
pore size
1 kDa MWCO
pore size
2 kDa MWCO
pore size
50 kDa MWCO
packaging
case of 100 ea
packaging
pack of 50 ea
packaging
case of 100 ea, pack of 50 ea
packaging
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dispo-Biodialyzer
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)