D8759
n-Decyl acetate
≥99% (GC)
Sinonimo/i:
Capryl acetate
About This Item
Saggio
≥99% (GC)
Indice di rifrazione
n20/D 1.427 (lit.)
P. ebollizione
126-127 °C/20 mmHg (lit.)
Densità
0.863 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCOC(C)=O
InChI
1S/C12H24O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-14-12(2)13/h3-11H2,1-2H3
NUPSHWCALHZGOV-UHFFFAOYSA-N
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?