Vai a
D8147
Dynorphin A porcine
≥95% (HPLC)
Sinonimo/i:
Dynorphin-(1-17)
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
0.5 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
281,00 €
238,85 €
1 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
501,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C99H155N31O23
Numero CAS:
Peso molecolare:
2147.48
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
51111800
MDL number:
238,85 €
Prezzo di listino281,00 €Risparmia il 15%
Promozione valida solo online
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
SMILES string
[H]N[C@@H](Cc1ccc(O)cc1)C(=O)NCC(=O)NCC(=O)N[C@@H](Cc2ccccc2)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(=O)N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(=O)N[C@@H]([C@@H](C)CC)C(=O)N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(=O)N3CCC[C@H]3C(=O)N[C@@H](CCCCN)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)N[C@@H](CCCCN)C(=O)N[C@@H](Cc4c[nH]c5ccccc45)C(=O)N[C@@H](CC(O)=O)C(=O)N[C@@H](CC(N)=O)C(=O)N[C@@H](CCC(N)=O)C(O)=O
InChI
1S/C99H155N31O23/c1-7-55(6)81(129-86(142)66(28-18-40-112-98(107)108)118-83(139)65(27-17-39-111-97(105)106)120-88(144)70(44-54(4)5)125-89(145)71(46-56-21-9-8-10-22-56)117-79(135)52-115-78(134)51-116-82(138)61(102)45-57-31-33-59(131)34-32-57)94(150)122-67(29-19-41-113-99(109)110)95(151)130-42-20-30-75(130)93(149)121-64(26-14-16-38-101)85(141)124-69(43-53(2)3)87(143)119-63(25-13-15-37-100)84(140)126-72(47-58-50-114-62-24-12-11-23-60(58)62)90(146)128-74(49-80(136)137)92(148)127-73(48-77(104)133)91(147)123-68(96(152)153)35-36-76(103)132/h8-12,21-24,31-34,50,53-55,61,63-75,81,114,131H,7,13-20,25-30,35-49,51-52,100-102H2,1-6H3,(H2,103,132)(H2,104,133)(H,115,134)(H,116,138)(H,117,135)(H,118,139)(H,119,143)(H,120,144)(H,121,149)(H,122,150)(H,123,147)(H,124,141)(H,125,145)(H,126,140)(H,127,148)(H,128,146)(H,129,142)(H,136,137)(H,152,153)(H4,105,106,111)(H4,107,108,112)(H4,109,110,113)/t55-,61-,63-,64-,65-,66-,67-,68-,69-,70-,71-,72-,73-,74-,75-,81-/m0/s1
InChI key
JMNJYGMAUMANNW-FIXZTSJVSA-N
Gene Information
human ... OPRK1(4986)
mouse ... Oprd1(18386)
pig ... PDYN(445529)
rat ... Oprd1(24613)
Application
Dynorphin A has been used in immunohistochemistry.
Biochem/physiol Actions
Dynorphin A porcine is an opioid peptide. It is an endogenous κ-agonist that is resistant to enzymatic degradation. Dynorphin A has the ability to decrease calcium current by selectively decreasing the large inactivating (N) calcium current. It can decrease the calcium-dependent action potential duration of DRG (dorsal root ganglion) and myenteric neurons.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
D7017M6638L9133
description
≥95% (HPLC)
description
≥97% (HPLC)
description
≥95.0% (HPLC), powder
description
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
powder
form
-
Gene Information
human ... OPRK1(4986)
mouse ... Oprd1(18386)
pig ... PDYN(445529)
rat ... Oprd1(24613)
Gene Information
pig ... PDYN(445529)
Gene Information
human ... OPRD1(4985), OPRM1(4988)
mouse ... OPRD1(18386), OPRM1(18390)
rat ... OPRD1(24613), OPRM1(25601)
Gene Information
human ... OPRD1(4985), OPRM1(4988)
mouse ... OPRD1(18386), OPRM1(18390)
rat ... OPRD1(24613), OPRM1(25601)
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
UniProt accession no.
P01214, P33533, P32300, P41145
UniProt accession no.
P01214
UniProt accession no.
-
UniProt accession no.
-
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)