Key Documents
D8138
Sigma-Aldrich
Dimethyl adipimidate dihydrochloride
About This Item
Formula condensata:
CH3OC(=NH)(CH2)4C(=NH)OCH3 · 2HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
245.15
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
Cl[H].Cl[H].COC(=N)CCCCC(=N)OC
InChI
1S/C8H16N2O2.2ClH/c1-11-7(9)5-3-4-6-8(10)12-2;;/h9-10H,3-6H2,1-2H3;2*1H
IEUUDEWWMRQUDS-UHFFFAOYSA-N
Sostituito da
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3