D7924
3-(Dimethylamino)propionitrile
liquid
Sinonimo/i:
DMAPN
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
liquid
Colore
yellow
Indice di rifrazione
n20/D 1.426 (lit.)
P. ebollizione
171 °C/750 mmHg (lit.)
Punto di fusione
−43 °C (lit.)
Densità
0.87 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CN(C)CCC#N
InChI
1S/C5H10N2/c1-7(2)5-3-4-6/h3,5H2,1-2H3
MTPJEFOSTIKRSS-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
145.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
63 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)