Documenti fondamentali
D5887
Sigma-Aldrich
Deuterium chloride solution
20% in D2O
Sinonimo/i:
Hydrochloric acid-d solution
About This Item
Formula condensata:
DCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
37.47
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Purezza isotopica
100 atom % D
Concentrazione
20% in D2O
Spostamento di massa
M+1
Stringa SMILE
Cl[2H]
InChI
1S/ClH/h1H/i/hD
VEXZGXHMUGYJMC-DYCDLGHISA-N
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)