Scegli un formato
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
1 g | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 83,20 € |
5 g | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 325,00 € 276,25 € |
10 g | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 490,00 € 416,50 € |
Informazioni su questo articolo
83,20 €
Nome del prodotto
Diethylstilbestrol, ≥99% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥99% (HPLC)
form
powder
SMILES string
CC\C(c1ccc(O)cc1)=C(\CC)c2ccc(O)cc2
InChI
1S/C18H20O2/c1-3-17(13-5-9-15(19)10-6-13)18(4-2)14-7-11-16(20)12-8-14/h5-12,19-20H,3-4H2,1-2H3/b18-17+
InChI key
RGLYKWWBQGJZGM-ISLYRVAYSA-N
Gene Information
human ... ESR1(2099), ESR2(2100), ESRRG(2104)
mouse ... Esr1(13982)
rat ... Ar(24208), Esr1(24890)
Application
- to evaluate the estrogenic activity of diethylstilbestrol by quantitating the expression levels of endogenous estrogen-regulated marker genes
- to evaluate the estrogenic, androgenic and toxicity responses in bioluminescent yeast bioreporter assay (BLYES)
- to detect its effect on the proliferation and tyrosinase activity of melanocytes
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form - | form powder |
| assay ≥99% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay - | assay ≥98% (HPLC) |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 100 |
| Gene Information human ... ESR1(2099), ESR2(2100), ESRRG(2104) | Gene Information - | Gene Information human ... ESR1(2099) | Gene Information - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Diethylstilbestrol
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?