D3639
Dodecylamine
Sinonimo/i:
1-Aminododecane, Laurylamine
About This Item
Tensione di vapore
64 mmHg ( 170 °C)
P. ebollizione
247-249 °C (lit.)
Punto di fusione
27-29 °C (lit.)
Densità
0.806 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCCN
InChI
1S/C12H27N/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13/h2-13H2,1H3
JRBPAEWTRLWTQC-UHFFFAOYSA-N
Sostituito da
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?