These tips have not been tested for autoclave suitability. The items may be sanitized using Ethanol. After sanitizing, flush each tip with distilled or sterile water repeatedly, for at least 1 minute, to remove any residual Ethanol trapped in the pores of the silica.
Scegli un formato
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
96 reactions | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 274,00 € |
Informazioni su questo articolo
274,00 €
Quality Segment
form
solid
manufacturer/tradename
(Diffinity Genomics, Inc.)
capacity
50(µL)
storage temp.
room temp
General description
Features and Benefits
- Single step
- Recovers 90% of high quality dsDNA
- Optimized for 25 μL RXN
Legal Information
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description for PCR Purification | description C18 resin, bed volume 0.6 μL, tip volume 10 μL | description strong cation exchange (SCX) resin, bed volume 0.6 μL, tip volume 10 μL | description C18 resin, micro, bed volume 0.2 μL, tip volume 10 μL |
| manufacturer/tradename (Diffinity Genomics, Inc.) | manufacturer/tradename ZipTip® | manufacturer/tradename ZipTip® | manufacturer/tradename ZipTip® |
| form solid | form - | form - | form - |
| Quality Level 100 | Quality Level 400 | Quality Level 400 | Quality Level 400 |
| capacity 50(µL) | capacity 5 μg binding capacity(typically; when used with saturating amounts of analyte) | capacity 5 μg binding capacity(typically; when used with saturating amounts of analyte) | capacity 2.0 μg binding capacity(typically; when used with saturating amounts of analyte) |
| storage temp. room temp | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. - |
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Avvertenze di sicurezza
Organi bersaglio
Lungs
Parola di avvertenza
Danger
Codici di pericolo
Hazard Classifications
STOT RE 1 Inhalation
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
-
Are these tips ok to be autoclaved?
1 risposta-