CLS7058150
Pyrex® VISTA™ volumetric flask, class B
capacity 50 mL
Sinonimo/i:
flasks glass, volumetric flasks, volumetric glass
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
borosilicate glass
long
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
class B
closure type Snap cap
Confezionamento
case of 12
pack of 6
Produttore/marchio commerciale
Corning 70581-50
Capacità
50 mL
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)