Documenti fondamentali
CLS6796610D
Corning® stirrer with digital display
AC/DC input 230 V AC (Supplied with both 3-pin UK plug and 3-pin Euro plug), plate L × W 10 in. × 10 in.
Sinonimo/i:
magnetic stirrer, magnetic stirrers, stirrers
Scegli un formato
1 EA
850,00 €
850,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
850,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41103803
NACRES:
NB.73
850,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Confezionamento
case of 1
Produttore/marchio commerciale
Corning 6796-610D
Disponibilità
not available in USA and Canada
Parametri
60-1150 rpm speed
Lungh. × largh. lastra
10 in. × 10 in.
Descrizione generale
  • Digital LED stir speed display indicates when set speed has been reached
  • Microprocessor maintains consistent and repeatable stir speed settings
  • Extremely durable and heat resistant Pyroceram glass-ceramic top
  • Small footprint and low profile
  • Meets UL and cUL standards
Altre note
individual units are not routinely calibrated, rpm speeds are approximate only
Note legali
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)