CLS5641P50
Corning® reusable volumetric flask, Class B
polypropylene, size 50 mL, with 12/21 tapered PP stopper
Sinonimo/i:
Corning container
Scegli un formato
171,00 €
Scegli un formato
About This Item
171,00 €
Prodotti consigliati
Materiali
long
polypropylene
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
class B
closure type tapered polypropylene stopper
Confezionamento
pack of 1
case of 6
Produttore/marchio commerciale
Corning 5641P-50
Alt. × diam. est.
140 mm × 51 mm
Misura
50 mL
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Contenuto correlato
I FAS, o 'sostanze chimiche permanenti', persistono nell'ambiente e costituiscono un rischio per la salute umana. Scoprite le nostre soluzioni di monitoraggio ambientale per le determinazioni quantitative dei PFAS, un valido ausilio nelle analisi dei PFAS per ricercatori, enti di regolamentazione e laboratori.
FAS, or 'forever chemicals,' persist in the environment and pose risks to human health. Discover our environmental monitoring tools for PFAS quantification, aiding researchers, regulators, and labs in testing for PFAS.