CLS432099
Corning® Ice Pan, rectangular
maxi, capacity 9 L, purple
Sinonimo/i:
Flow indicator
Scegli un formato
171,00 €
Scegli un formato
About This Item
171,00 €
Prodotti consigliati
Caratteristiche
maxi
Confezionamento
pkg of 1
Produttore/marchio commerciale
Corning 432099
Lungh. × Largh. × Alt.
40.6 cm × 31.8 cm × 11.4 cm
Colore
purple
Descrizione generale
- Non-toxic, recyclable ethyl-vinyl acetate (EVA) foam containers for use with ice, dry ice, liquid nitrogen, alcohol slurries.
- Will not sweat, leak or skid on bench.
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)