CLS430851
Bottiglie rollanti Corning® , trattate per colture cellulari.
clear polystyrene, sterile, bottle surface area 850 cm2, cap (Easy Grip), case of 40 (Five bottles per bag)
Sinonimo/i:
Corning roller bottles, roller bottles
Scegli un formato
508,00 €
Scegli un formato
About This Item
508,00 €
Prodotti consigliati
Materiali
cap (Easy Grip)
clear polystyrene
cylindrical bottle
high-density polyethylene cap
polystyrene bottle
wide-mouth bottle
Sterilità
sterile; γ-irradiated
sterile
Caratteristiche
cap
disposable
graduations
Confezionamento
case of 40 (Five bottles per bag)
Produttore/marchio commerciale
Corning 430851
Diam. del collo della bottiglia
~45 mm
Area superf. bottiglia
850 cm2
Volume di esercizio bottiglia
170-255 mL
Capacità
255 mL
diam. × alt.
117 mm × 271 mm
Descrizione generale
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)