Documenti fondamentali
CLS4010
Corning® Costar® Stripette® serological pipettes, bulk packed
capacity 1 mL
Sinonimo/i:
pipets, pipettes, serological pipets, serological pipettes
Scegli un formato
1000 EA
278,00 €
278,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1000 EA
278,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
278,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
polystyrene
Sterilità
sterile
Caratteristiche
DNase free
RNase free
disposable
graduations± 0.01 mL
subdivision
Confezionamento
case of 1000
bag of 50
Produttore/marchio commerciale
Corning 4010
Campo di misura
accuracy: 0.01 mL
Lunghezza
278 mm
Capacità
1 mL
D.I. dei puntali
0.065 in.
Colore
yellow color-coded stripe
Categorie correlate
Descrizione generale
Corning Costar Stripette serological pipettes featured in bulk pack for a variety of application needs. These bulk packed serological pipets are ideal for large-scale sterile and nonsterile liquid handling applications, including high-throughput HTS applications.
  • Unique color-coded magnifying stripe for easier meniscus viewing.
  • Sterile and certified nonpyrogenic and DNase-/RNase-free
  • Accuracy within ± 2% at full volume
  • Calibrated to deliver (TD-EX 20ºC) their contents with blowout
Note legali
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Costar is a registered trademark of Corning, Inc.
Stripette is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)