CLS3887
Corning® 96 Well Half-Area Microplate
flat bottom clear, black polystyrene, Tissue Culture (TC)-treated surface, bag of 25, sterile, lid: no
Sinonimo/i:
96 multiwell plate
Scegli un formato
1.340,00 €
Scegli un formato
About This Item
flat bottom clear
round wells
1.340,00 €
Prodotti consigliati
Materiali
black polystyrene
flat bottom clear
round wells
Sterilità
sterile
Caratteristiche
lid: no
Confezionamento
bag of 25
pkg of 25 inner package
Produttore/marchio commerciale
Corning 3887A
Misura
96 wells
Prof. pozzetto
10.7 mm
Volume pozzetto
190 μL
Volume di lavoro pozzetto
25-125 μL
Colore
black
Tipo di binding
Tissue Culture (TC)-treated surface
Descrizione generale
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)