CLS3824
Micropiastra a 384 pozzetti Corning®, a basso volume
NBS™ (non-binding surface), white polystyrene, flat bottom, non-sterile, lid: no, pack of 10
Sinonimo/i:
384 multiwell plates, 384 well low volume plates, 384 well microplates, 384 well microtiter plates, 384 well plates
Scegli un formato
636,00 €
Scegli un formato
About This Item
636,00 €
Prodotti consigliati
Materiali
flat bottom
white bottom
white polystyrene
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
lid: no
skirt
Confezionamento
pack of 10
case of 50
Produttore/marchio commerciale
Corning 3824
Misura
384 well
Pozzetti
384 wells , low volume
Volume d’esercizio
5-40 μL
Colore
white
Tipo di binding
NBS™ (non-binding surface)
Categorie correlate
Descrizione generale
- Pozzetti rotondi con un solido fondo piatto, di colore bianco.
- 2,8 mm di distanza tra il fondo dei pozzetti e quello della piastra.
- Ideale per saggi omogenei fluorescenti su 384 pozzetti miniaturizzati.
- La superficie non legante (NBS™) è una tecnologia di trattamento proprietaria di Corning impiegata su micropiastre di polistirene per creare una superficie idrofila non ionica (tipo ossido di polietilene) che riduce al minimo le interazioni molecolari.
- Ideale per ridurre il legame di proteine e acidi nucleici a basse concentrazioni, aumentando il rapporto segnale/rumore del saggio.
Nota: Adatto a saggi omogenei fluorescenti su 384 pozzetti.
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)