CLS3679
Corning® UV-Transparent Microplates
half area, flat bottom clear, pkg of 25 per bag, non-sterile, lid: no
Sinonimo/i:
96 multiwell plate, 96 well microplate, 96 well microtiter plate, 96 well plate, EIA/RIA plate, immunoassay plate
Scegli un formato
1.210,00 €
Scegli un formato
About This Item
1.210,00 €
Prodotti consigliati
Materiali
clear polystyrene plate
flat bottom clear
round clear wells
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
lid: no
skirt
half area
Confezionamento
pkg of 25 per bag
Produttore/marchio commerciale
Corning 3679
Misura
96 wells
Volume pozzetto
205 μL
Volume di lavoro pozzetto
25-125 μL
Colore
clear
Compatibilità
suitable for (cell cuture)
Categorie correlate
Descrizione generale
Caratteristiche e vantaggi
- Corning® UV-Transparent Microplates are ideal for determining protein and/or nucleic acid concentrations.
- Half Area microplate with UV-transparent well bottom.
- Free of DNase- and RNase.
- Acrylic base for greater strength and maximum leak resistance.
- Well volume of 205 μL; working volumes of 25 to 100 μL.
- 1cm pathlength corresponds to 175 μL volume.
- Lids are available separately.
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)