Documenti fondamentali
CLS357515
Corning® Falcon® Bulk Packed Serological Pipettes
capacity 25 mL, space saver, sterile
Sinonimo/i:
pipet
Scegli un formato
200 EACH
184,00 €
184,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
200 EACH
184,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.13
184,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
polystyrene
Sterilità
sterile
Caratteristiche
subdivision
Produttore/marchio commerciale
Corning 357515
Capacità
25 mL
Applicazioni
Liquid Handling
Note legali
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Falcon is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)