Documenti fondamentali
CLS3570BC
Micropiastra a 384 pozzetti Corning®, a basso volume
Tissue Culture (TC)-treated surface, white polystyrene, flat bottom white, sterile, with generic barcode, lid, pack of 10
Sinonimo/i:
384 multiwell plate, 384 well barcode plate, 384 well microplate, 384 well microtiter plate, 384 well plate, 384 well plate with generic barcode
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.24
Materiali:
flat bottom white
square white wells
white bottom
white polystyrene
Volume pozzetto:
112 μL
Pozzetti:
384 wells
Volume d’esercizio:
20-80 μL
Il prodotto CLS3570BC al momento non è in vendita nel tuo paese Contatta l'Assistenza Tecnica.
Materiali
flat bottom white
square white wells
white bottom
white polystyrene
Sterilità
sterile
Caratteristiche
lid
skirt
with generic barcode
Confezionamento
pack of 10
Produttore/marchio commerciale
Corning 3570BC
Volume pozzetto
112 μL
Pozzetti
384 wells
Volume d’esercizio
20-80 μL
Tipo di binding
Tissue Culture (TC)-treated surface
Note legali
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)