Documenti fondamentali
CLS356270
Corning® PureCoat Collagen I Peptide Multiwell Plate
well size 6 wells, sterile, lid
Sinonimo/i:
Cell Culture Plate, plastic coated cell culture plate
Scegli un formato
2 X 10 EACH
373,00 €
373,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
2 X 10 EACH
373,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41122102
NACRES:
NB.13
373,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Sterilità
sterile
Caratteristiche
lid
Confezionamento
pkg of 10 ea (2 packs of 5)
Produttore/marchio commerciale
Corning 356270
Misura
6 well
Dimensione pozzetto
6 wells
Tipo di binding
Tissue Culture (TC)-treated surface
Applicazioni
Cell culture
Note legali
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PureCoat is a trademark of Corning, Inc.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)