Documenti fondamentali
CLS356241
Corning® PureCoat Fibronectin Peptide Multiwell Plate
well size 24 wells, clear wells, lid, sterile
Sinonimo/i:
Cell Culture Plate, plastic coated cell culture plate
Scegli un formato
10 EACH
446,00 €
446,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 EACH
446,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41122102
NACRES:
NB.13
446,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
clear wells
Sterilità
sterile
Caratteristiche
lid
Confezionamento
pkg of 10 ea (Individually wrapped)
Produttore/marchio commerciale
Corning 356241
Misura
24 well
Dimensione pozzetto
24 wells
Tipo di binding
Tissue Culture (TC)-treated surface
Applicazioni
Cell culture
Note legali
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PureCoat is a trademark of Corning, Inc.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)