CLS353226
Corning® Falcon® Cell Culture Plate
wells, 24, Tissue Culture (TC)-treated surface, flat bottom clear wells, sterile
Sinonimo/i:
Cell Culture Plate
Scegli un formato
128,00 €
Scegli un formato
About This Item
128,00 €
Prodotti consigliati
Materiali
flat bottom clear wells
Sterilità
sterile
Caratteristiche
lid
wells 24
Confezionamento
case of 36 ea (6 packs of 6)
Produttore/marchio commerciale
Corning 353226
Tipo di binding
Tissue Culture (TC)-treated surface
Descrizione generale
Applicazioni
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)