CLS351152
Corning® FluoroBlok Permeable Support
plate wells 24 well, with 8.0 um Colored PET Membrane, sterile
Sinonimo/i:
Permeable Support
Scegli un formato
537,00 €
Scegli un formato
About This Item
537,00 €
Prodotti consigliati
Sterilità
sterile
Caratteristiche
lid: no
with 8.0 um Colored PET Membrane
Confezionamento
case of 48 ea (Individually wrapped)
Produttore/marchio commerciale
Corning 351152
plate wells
24 well
Tipo di binding
Tissue Culture (TC)-treated surface
Descrizione generale
Applicazioni
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)