Documenti fondamentali
CLS3276
Flaconi per coltura cellulare Corning®
surface area 75 cm2, straight neck, cap (vented)
Sinonimo/i:
culture flask, flask cell culture, tissue culture flask
About This Item
Codice UNSPSC:
41122104
eCl@ss:
32040501
NACRES:
NB.13
Materiali
cap (vented)
polystyrene
straight neck
triangular bottom flask
triangular flask
vent cap
Sterilità
sterile
Caratteristiche
cap
graduations
Confezionamento
case of 100
Produttore/marchio commerciale
Corning 3276
Volume massimo
90 mL
Area superficiale
75 cm2
Volume d’esercizio
15-22.5 mL
Tipo di binding
Tissue Culture (TC)-treated surface
Descrizione generale
Disponibile in varie dimensioni, disegni e stili del tappo per soddisfare le esigenze dell′operatore.
  • Prodotto con polistirene vergine otticamente trasparente
  • Trattato per consentire un′adesione cellulare ottimale
  • Numeri di lotto stampati per facilitare la tracciabilità
  • Integrità testata al 100%
  • Sterilizzato mediante irradiazione gamma e certificato apirogeno
Note legali
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Yonela Ntamo et al.
Frontiers in cell and developmental biology, 8, 623889-623889 (2021-02-16)
Over the years, immortalized rodent β-cell lines such as RIN, HIT, MIN, βTC, and INS-1 have been used to investigate pancreatic β-cell physiology using conventional two-dimensional (2D) culture techniques. However, physical and physiological limitations inherent to 2D cell culture necessitates
Garret Rochford et al.
Metallomics : integrated biometal science, 12(1), 65-78 (2019-11-14)
Herein we report an in-depth study on the cytotoxic mechanism of action of four developmental cytotoxic copper(ii) complexes: [Cu(phen)2]2+ (Cu-Phen); [Cu(DPQ)(Phen)]2+ (Cu-DPQ-Phen); [Cu(DPPZ)(Phen)]2+; and [Cu(DPPN)(Phen)]2+ (where Phen = 1,10-phenanthroline, DPQ = dipyrido[3,2-f:2',3'-h]quinoxaline, DPPZ = dipyrido[3,2-a:2',3'-c]phenazine, and DPPN = benzo[i]dipyrido[3,2-a:2',3'-c]phenazine). This