Documenti fondamentali
CLS3121STPK
Replacement stopcock, for Pyrex® small top desiccators with 24/29 standard taper stopcock
replacement 24/29 stopcock w/ hose connector, 1/cs
Sinonimo/i:
Corning stopcock
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Il prodotto CLS3121STPK al momento non è in vendita nel tuo paese Contatta l'Assistenza Tecnica.
Materiali
borosilicate glass (borosilicate glass code 7740)
Giunto
joint ST/NS24/29
Caratteristiche
reusable
Confezionamento
case of 1
pack of 1
Produttore/marchio commerciale
Corning 3121-STPK
Altezza
117 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
TThis is a replacement 24/29 standard taper stopcock with a tooled #10 hose connection. The plug material is PTFE, and is a suitable replacement for CLS3121150, CLS3121200 and CLS3121250.
Note legali
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)