Documenti fondamentali
CLS3081200LO
Pyrex® large knob top desiccators
replacement desiccator bowl for 5.8L large knob top desiccator, 1/cs
Sinonimo/i:
desiccator bowls, desiccator lower bowls
About This Item
Codice UNSPSC:
41104510
NACRES:
NB.43
Il prodotto CLS3081200LO al momento non è in vendita nel tuo paese Contatta l'Assistenza Tecnica.
Materiali
borosilicate glass
Confezionamento
case of 1
pack of 1
Produttore/marchio commerciale
Corning 3081-200LO
Compatibilità
suitable for (general analytical work)
Descrizione generale
Note: This is the replacement desiccator bowl for the Pyrex desiccator CLS3181200.
The Pyrex large knob top desiccators are designed for general analytical work. The large sturdy knob makes the cover easy to handle. Warning: Not for use with vacuum applications. Do not subject to heat or pressure.
Note legali
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)