CLS13952LHTC
Corning® pyrex® media bottle
capacity 2 L, with PBT high temperature caps
Sinonimo/i:
1395-2LHTC, media bottle, pyrex bottle
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
borosilicate glass bottle
cylindrical
red cap
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
cap
graduations 400 ‑ 1800 mL graduation interval: 200 mL
wide mouth
Confezionamento
case of 10 ea
pack of 10 ea
Produttore/marchio commerciale
Corning 1395-2LHTC
Alt. bottiglia × diam. est.
262 mm × 136 mm
Capacità
2 L
Raccordi
GL 45 thread
Descrizione generale
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)