Documenti fondamentali
CLS11680
Corning® storage bottles, polystyrene
capacity 1 L, pore size 0.2 μm, I.D. 1/8 in. , C-Flex, sterile
Sinonimo/i:
Plastic Laboratory Bottles
Scegli un formato
4 EA
976,00 €
976,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
4 EA
976,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
976,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
clear bottle
high-density polyethylene cap
polystyrene bottle
Sterilità
sterile
Caratteristiche
cap
Confezionamento
pack of 4 ea
Produttore/marchio commerciale
Corning 11680
Diam. int.
1/8 in. , C-Flex
Diam. del collo della bottiglia
~42 mm
Capacità
1 L
Dimensione pori
0.2 μm
Raccordi
filter male Luer lock/female Luer lock
Note legali
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)