Documenti fondamentali
CLS1003P25
Corning® reusable low form beaker
perfluoroalkoxy copolymer, size 25 mL
Sinonimo/i:
Corning container
Scegli un formato
12 EA
362,00 €
362,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
12 EA
362,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121803
NACRES:
NB.43
362,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
perfluoroalkoxy copolymer
Caratteristiche
graduations (5 mL)
Produttore/marchio commerciale
Corning 1003P-25
Alt. × diam. est.
50 mm × 32 mm
Misura
25 mL
Descrizione generale
The polypropylene reusable Griffin-style beakers are transluscent and printed with blue graduations.
The perfluoroalkoxy-copolymer Griffin-style beakers are transluscent with a raised graduation scale. They feature high temperature and chemical resistance.
Altre note
Browse all plastic beakers
Note legali
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)