Documenti fondamentali
COR-L26
96020740, human lung, Floating aggregates of packed cells. Irregular shaped aggregates
About This Item
Codice UNSPSC:
41106514
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Nome del prodotto
COR-L26, 96020740
Origine biologica
human lung
Modalità di accrescimento
Suspension
Cariotipo
Not specified
Morfologia
Floating aggregates of packed cells. Irregular shaped aggregates
Prodotti
Not specified
Recettori
Not specified
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Malattie correlate
cancer
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−196°C
Origine della linea cellulare
Human large cell lung cancer bone marrow aspirate
Descrizione della linea cellulare
A human large cell lung cancer bone marrow aspirate derived cell line established from a female patient.
Terreno di coltura
RPMI 1640 + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS)
Mantenimento delle subcolture
Maintain cell densities between 2 x 100,000 cells/ml and 2 x 1000,000 cells/ml. Saturation density 2 x 1000,000; 37°C; 5% CO2.
Altre note
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)