Documenti
BHK 21 STRAIN 38
93120842, hamster kidney, Epithelial
About This Item
Codice UNSPSC:
41106514
product name
BHK 21 STRAIN 38, 93120842
Origine biologica
hamster kidney
Modalità di accrescimento
Adherent
Cariotipo
Not specified
Morfologia
Epithelial
Prodotti
Not specified
Recettori
Not specified
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−196°C
Categorie correlate
Origine della linea cellulare
Hamster Syrian kidney
Descrizione della linea cellulare
Used in the production of foot and mouth disease virus and pseudorabies virus.
Applicazioni
Virus studies
Terreno di coltura
GMEM + 2mM Glutamine + 10% Tryptose Phosphate Broth + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Mantenimento delle subcolture
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:3 to 1:6 i.e. seeding at 2-4x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
Altre note
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.