BE10-7
93040125, rat brain, Not specified
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
BE10-7, 93040125
Origine biologica
rat brain
Modalità di accrescimento
Adherent
Cariotipo
Not specified
Morfologia
Not specified
Prodotti
Not specified
Recettori
Not specified
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Malattie correlate
cancer
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−196°C
Origine della linea cellulare
Rat, BDIX, brain, pre-malignant
Descrizione della linea cellulare
Clone of the line BE10-Intermediate (Sigma Catalogue number. 93040119). The cells have elevated levels of tissue plasminogen activity but do not grow in agar or in BDIX rats. The cells should not be used beyond passage 24 as they start to form tumours.
Applicazioni
Study of carcinogenesis
Terreno di coltura
DMEM + 2mM Glutamine + 15% Foetal Bovine Serum (FBS).
Mantenimento delle subcolture
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:10 to 1:20 i.e. seeding at 1-2x100,000 cells/25cm2 using 0.25% trypsin/EDTA; 10-15% CO2; 37°C.
Altre note
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)