Documenti fondamentali
BE10-Late
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
About This Item
Codice UNSPSC:
41106514
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Origine biologica
rat brain
Confezionamento
tube of 5 μg 93040120-DNA-5UG
pkg of vial of cells 93040120-1VL
Modalità di accrescimento
Adherent
Cariotipo
Not specified
Morfologia
Not specified
Prodotti
Plasminogen activator activity
Recettori
Not specified
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Malattie correlate
cancer
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−196°C
Origine della linea cellulare
Rat, BDIX, foetal brain, malignant
Descrizione della linea cellulare
Malignant cells produced on passaging BE10-Intermediate (Sigma Catalogue number. 93040119) beyond passage 40. The cells possess tissue plasminogen activator activity, are tumourigenic in BDIX rats and form colonies in agar.
Applicazioni
Study of carcinogenesis, tumourigenicity studies
Terreno di coltura
DMEM + 2mM Glutamine + 15% Foetal Bovine Serum (FBS).
Mantenimento delle subcolture
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:10 to 1:20 i.e. seeding at 1-2x100,000 cells/25cm2 using 0.25% trypsin/EDTA; 10-15% CO2; 37°C.
Altre note
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)